tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318006-1G OR318006-5G
APOSOR318006-1GEA 249 EUR
APOSOR318006-1G APOSOR318006-5G
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052322
Núm. CAS: 273409-54-4