Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-Propylpyrazole-3-carboxylate
OR318012-25G OR318012-5G
APOSOR318012-25GEA 426 EUR
APOSOR318012-25G APOSOR318012-5G
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08700607
Núm. CAS: 92945-27-2