[R,S]-tert-Butyl-3-amino-2-methylpropionate 95+%

Proveedor: Apollo Scientific

OR318014-1G OR318014-10G OR318014-5G
APOSOR318014-1GEA 578 EUR
APOSOR318014-1G APOSOR318014-10G APOSOR318014-5G
[R,S]-tert-Butyl-3-amino-2-methylpropionate 95+%
[R,S]-tert-Butyl-3-amino-2-methylpropionate
Formula: C₈H₁₇NO₂
MW: 159.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10688272
Núm. CAS: 120378-12-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR