6-Aminochromen-2-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318015-1G OR318015-25G OR318015-5G
APOSOR318015-1GEA 89.9 EUR
APOSOR318015-1G APOSOR318015-25G APOSOR318015-5G
6-Aminochromen-2-one 95+%
6-Aminochromen-2-one
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115435
Núm. CAS: 14415-44-2