Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318016-1G
OR318016-10G
OR318016-5G
APOSOR318016-1GEA
578
EUR
APOSOR318016-1G
APOSOR318016-10G
APOSOR318016-5G
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester 95+%
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester
Formula:
C₁₀H₁₂O₄S MW: 228,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10688273 Núm. CAS: 503469-83-8 |