2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318020-1G OR318020-25G OR318020-5G
APOSOR318020-1GEA 208 EUR
APOSOR318020-1G APOSOR318020-25G APOSOR318020-5G
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂S
MW: 178.26 g/mol
Pto. de fusión: 276 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052657
Núm. CAS: 128917-84-0