tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 6-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
OR318022-1G OR318022-10G OR318022-5G
APOSOR318022-1GEA 111 EUR
APOSOR318022-1G APOSOR318022-10G APOSOR318022-5G
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275034
Núm. CAS: 158984-83-9