3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318026-1G OR318026-10G OR318026-5G
APOSOR318026-1GEA 318 EUR
APOSOR318026-1G APOSOR318026-10G APOSOR318026-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₄ClNO₄S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10688274
Núm. CAS: 1171787-85-1