3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318027-1G OR318027-5G
APOSOR318027-1GEA 318 EUR
APOSOR318027-1G APOSOR318027-5G
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₆S₂
MW: 306,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10688275
Núm. CAS: 1040682-15-2