2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 7-Deazaguanine

OR318028-1G OR318028-25G OR318028-5G
APOSOR318028-1GEA 52.2 EUR
APOSOR318028-1G APOSOR318028-25G APOSOR318028-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formula: C₆H₆N₄O
MW: 150.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033259
Núm. CAS: 7355-55-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR