5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318031-1G OR318031-5G
APOSOR318031-1GEA 0 EUR
APOSOR318031-1G APOSOR318031-5G
5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 95+%
5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03820046
Núm. CAS: 35431-26-6