tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
OR318035-1G OR318035-5G
APOSOR318035-1GEA 112 EUR
APOSOR318035-1G APOSOR318035-5G
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249,31 g/mol
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275037
Núm. CAS: 216064-48-1