Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318037-1G OR318037-10G OR318037-5G
APOSOR318037-1GEA 195 EUR
APOSOR318037-1G APOSOR318037-10G APOSOR318037-5G
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆N₂O₂S
MW: 218.24 g/mol
Pto. de fusión: 256…259 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203011
Núm. CAS: 64951-09-3