4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318039-1G OR318039-5G OR318039-10G
APOSOR318039-1GEA 532 EUR
APOSOR318039-1G APOSOR318039-5G APOSOR318039-10G
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Formula: C₁₄H₉ClN₄
MW: 268,71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10688276
Núm. CAS: 1001915-28-1