2,6-Di(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318040-1G OR318040-5G OR318040-10G
APOSOR318040-1GEA 496 EUR
APOSOR318040-1G APOSOR318040-5G APOSOR318040-10G
2,6-Di(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol 95+%
2,6-Di(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol
Formula: C₁₄H₁₀N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10688280
Núm. CAS: 14757-05-2