Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318042-1G
OR318042-5G
APOSOR318042-1GEA
592
EUR
APOSOR318042-1G
APOSOR318042-5G
Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate 95+%
Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate
Formula:
C₁₄H₁₄N₂O₂ MW: 242,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09863220 Núm. CAS: 954227-12-4 |