4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR318045-1G OR318045-10G OR318045-5G
APOSOR318045-1GEA 235 EUR
APOSOR318045-1G APOSOR318045-10G APOSOR318045-5G
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
Formula: C₁₇H₁₂N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01936757
Núm. CAS: 849924-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III