2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318047-1G OR318047-5G OR318047-25G
APOSOR318047-1GEA 42.2 EUR
APOSOR318047-1G APOSOR318047-5G APOSOR318047-25G
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole
Formula: C₁₃H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052309
Núm. CAS: 1049676-92-7