2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318048-1G OR318048-5G
APOSOR318048-1GEA 893 EUR
APOSOR318048-1G APOSOR318048-5G
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole
Formula: C₁₃H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275975
Núm. CAS: 57880-12-3