3-Amino-4-ethoxybenzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318056-1G OR318056-25G OR318056-5G
APOSOR318056-1GEA 235 EUR
APOSOR318056-1G APOSOR318056-25G APOSOR318056-5G
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid 95+%
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052311
Núm. CAS: 875256-49-8