2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2-Sulphanylethyl)phthalimide
OR318057-1G OR318057-10G OR318057-5G
APOSOR318057-1GEA 503 EUR
APOSOR318057-1G APOSOR318057-10G APOSOR318057-5G
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione
Formula: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023091
Núm. CAS: 4490-75-9