N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine
OR318059-10G OR318059-5G
APOSOR318059-10GEA 89.9 EUR
APOSOR318059-10G APOSOR318059-5G
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04557869
Núm. CAS: 3000-75-7