1-(Pyridin-2-yl)cyclohexanecarbonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318060-1G
OR318060-5G
APOSOR318060-1GEA
0
EUR
APOSOR318060-1G
APOSOR318060-5G
1-(Pyridin-2-yl)cyclohexanecarbonitrile 95+%
1-(Pyridin-2-yl)cyclohexanecarbonitrile
Formula:
C₁₂H₁₄N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11052314 Núm. CAS: 204067-32-3 |