Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318061-1G OR318061-10G OR318061-5G
APOSOR318061-1GEA 229 EUR
APOSOR318061-1G APOSOR318061-10G APOSOR318061-5G
Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate 95+%
Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052315
Núm. CAS: 943767-91-7