2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318064-1G OR318064-10G OR318064-5G
APOSOR318064-1GEA 395 EUR
APOSOR318064-1G APOSOR318064-10G APOSOR318064-5G
2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine 95+%
2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine
Formula: C₉H₁₉N₃O
MW: 185.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258788
Núm. CAS: 928003-92-3