Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318068-1G OR318068-5G
APOSOR318068-1GEA 33.5 EUR
APOSOR318068-1G APOSOR318068-5G
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate 97%
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate
Formula: C₁₀H₁₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055348
Núm. CAS: 13275-31-5