tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR318070-5G OR318070-10G
APOSOR318070-5GEA 37.7 EUR
APOSOR318070-5G APOSOR318070-10G
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2735 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460962
Núm. CAS: 181269-69-2