4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318074-1G OR318074-250MG
APOSOR318074-1GEA 130 EUR
APOSOR318074-1G APOSOR318074-250MG
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine
Formula: C₆H₁₅N₃O
Pto. Ebullición: 80 °C/0,075mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07786279
Núm. CAS: 2154-24-7