5-Chloro-1,6-naphthyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro[1,6]naphthyridine
OR318078-1G OR318078-10G OR318078-5G
APOSOR318078-1GEA 165 EUR
APOSOR318078-1G APOSOR318078-10G APOSOR318078-5G
5-Chloro-1,6-naphthyridine 95+%
5-Chloro-1,6-naphthyridine
Formula: C₈H₅ClN₂
MW: 164,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646205
Núm. CAS: 23616-32-2