8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318081-1G OR318081-5G OR318081-10G
APOSOR318081-1GEA 0 EUR
APOSOR318081-1G APOSOR318081-5G APOSOR318081-10G
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine
Formula: C₈H₄BrClN₂
Pto. de fusión: 128…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08567949
Núm. CAS: 909649-12-3