(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
OR318083-10G OR318083-1G OR318083-5G
APOSOR318083-10GEA 444 EUR
APOSOR318083-10G APOSOR318083-1G APOSOR318083-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formula: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090924
Núm. CAS: 400877-05-6