[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzyl alcohol

OR318084-1G OR318084-10G OR318084-5G
APOSOR318084-1GEA 294 EUR
APOSOR318084-1G APOSOR318084-10G APOSOR318084-5G
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol
Formula: C₈H₉NO₅S
MW: 231,23 g/mol
Pto. de fusión: 134…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203102
Núm. CAS: 773873-23-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR