2-Cyclopropylbenzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318088-1G OR318088-10G OR318088-5G
APOSOR318088-1GEA 122 EUR
APOSOR318088-1G APOSOR318088-10G APOSOR318088-5G
2-Cyclopropylbenzoic acid 95+%
2-Cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. de fusión: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01550965
Núm. CAS: 3158-74-5