(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318090-1G
OR318090-10G
OR318090-5G
APOSOR318090-1GEA
487
EUR
APOSOR318090-1G
APOSOR318090-10G
APOSOR318090-5G
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt
Formula:
C₁₉H₂₆N₂O₃S MW: 362,49 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11226765 Núm. CAS: 1170797-45-1 |