2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318091-1G
OR318091-10G
OR318091-5G
APOSOR318091-1GEA
208
EUR
APOSOR318091-1G
APOSOR318091-10G
APOSOR318091-5G
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride 95+%
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
Formula:
C₁₈H₂₂Cl₂N₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11226767 Núm. CAS: 1170029-77-2 |