sec-Butylhydrazine dihydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR318093-1G
OR318093-25G
OR318093-5G
APOSOR318093-1GEA
166
EUR
APOSOR318093-1G
APOSOR318093-25G
APOSOR318093-5G
sec-Butylhydrazine dihydrochloride 95+%
sec-Butylhydrazine dihydrochloride
Formula:
C₄H₁₄Cl₂N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11840328 Núm. CAS: 1177361-36-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |