Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318100-1G OR318100-5G OR318100-10G
APOSOR318100-1GEA 66.7 EUR
APOSOR318100-1G APOSOR318100-5G APOSOR318100-10G
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130095
Núm. CAS: 76575-71-8