Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318102-1G OR318102-10G OR318102-5G
APOSOR318102-1GEA 348 EUR
APOSOR318102-1G APOSOR318102-10G APOSOR318102-5G
Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 95+%
Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₃S
MW: 202,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12028044
Núm. CAS: 733754-08-0