Ethyl-2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318103-1G OR318103-10G OR318103-5G
APOSOR318103-1GEA 288 EUR
APOSOR318103-1G APOSOR318103-10G APOSOR318103-5G
Ethyl-2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate 95+%
Ethyl-2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅NO₂S
MW: 213,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01922211
Núm. CAS: 76575-31-0