7-Bromo-5-nitroindoline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318110-1G OR318110-5G
APOSOR318110-1GEA 37.7 EUR
APOSOR318110-1G APOSOR318110-5G
7-Bromo-5-nitroindoline 95+%
7-Bromo-5-nitroindoline
Formula: C₈H₇BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258800
Núm. CAS: 87240-06-0