5-Bromo-7-nitroindolina 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318111-5G OR318111-25G
APOSOR318111-5GEA 134 EUR
APOSOR318111-5G APOSOR318111-25G
5-Bromo-7-nitroindolina 95+%
5-Bromo-7-nitroindolina
Formula: C₈H₇BrN₂O₂
MW: 243,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005708
Núm. CAS: 80166-90-1