5-Bromo-7-nitro-1H-indole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318113-1G OR318113-5G
APOSOR318113-1GEA 78.3 EUR
APOSOR318113-1G APOSOR318113-5G
5-Bromo-7-nitro-1H-indole 95+%
5-Bromo-7-nitro-1H-indole
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Pto. de fusión: 206…208 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00619260
Núm. CAS: 165669-16-9