2-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile 95+%

Proveedor: Apollo Scientific

OR318126-1G OR318126-10G OR318126-5G
APOSOR318126-1GEA 318 EUR
APOSOR318126-1G APOSOR318126-10G APOSOR318126-5G
2-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile 95+%
2-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632505
Núm. CAS: 38465-16-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR