(R)-(-)-1-[(S)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino)ferrocene, [(R)-1-[(R)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyl]di-tert-butylphosphine
OR31838-1G OR31838-250MG OR31838-5G
APOSOR31838-1GEA 37.7 EUR
APOSOR31838-1G APOSOR31838-250MG APOSOR31838-5G
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine 95%
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine
Formula: C₃₂H₅₂FeP₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08543435
Núm. CAS: 158923-11-6