p-Xileno-α-tiol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Xylene-α-thiol
OR31845-25ML OR31845-5ML
APOSOR31845-25MLEA 473 EUR
APOSOR31845-25ML APOSOR31845-5ML
p-Xileno-α-tiol 97%
p-Xileno-α-tiol
Formula: C₈H₁₀S
Pto. de fusión: 116…118/35mm °C
Densidad: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039652
Núm. CAS: 4498-99-1
EINECS: 224-796-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III