4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3187-100MG OR3187-50MG
APOSOR3187-100MGEA 55.1 EUR
APOSOR3187-100MG APOSOR3187-50MG
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₃BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027074
Núm. CAS: 219489-09-5