3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3192-1G OR3192-5G
APOSOR3192-1GEA 0 EUR
APOSOR3192-1G APOSOR3192-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₃NSi
Pto. de fusión: 42…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260494
Núm. CAS: 190771-22-3