trans-1,4-Dibromo-2-buteno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-1,4-Dibromo-2-buteno
OR3193-100G OR3193-25G OR3193-500G
APOSOR3193-100GEA 36.4 EUR
APOSOR3193-100G APOSOR3193-25G APOSOR3193-500G
trans-1,4-Dibromo-2-buteno
trans-1,4-Dibromo-2-buteno
Formula: C₄H₆Br₂
Pto. Ebullición: 205 °C
Pto. de fusión: 48…53 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000249
Núm. CAS: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II