2-Bromobenzaldehído-oxima 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromobenzaldoxime
OR3195-25G OR3195-5G
APOSOR3195-25GEA 487 EUR
APOSOR3195-25G APOSOR3195-5G
2-Bromobenzaldehído-oxima 96%
2-Bromobenzaldehído-oxima
Formula: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082734
Núm. CAS: 34158-72-0