5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(5-Bromothiophen-2-yl)-1H-pyrazole
OR32-1G OR32-100MG OR32-250MG
APOSOR32-1GEA 150 EUR
APOSOR32-1G APOSOR32-100MG APOSOR32-250MG
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Pto. de fusión: 167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00120516
Núm. CAS: 166196-67-4